Learn More
Chlorure de 4-n-butylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11447387
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-butylbenzoyle a été utilisé dans la synthèse de 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrène (BBBOS, monomère).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28788-62-7
Formule moléculaire C11H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 196.67
Numéro MDL MFCD00000699
Clé InChI OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
CID PubChem 120049
Nom IUPAC 4-butylbenzoyl chloride
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butylbenzoyl chloride
Point d’ébullition 145°C to 147°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 98%