Learn More
4-Morpholinoaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10494745
4-Morpholinoaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10494745
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10494745
Marque: Thermo Scientific Acros 188650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-67-6
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00006169
Clé InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 75655
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinoaniline
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130°C to 131°C
Couleur Violet à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0434461 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number188650250,188650050
Numéro de lotA0404250 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number188650250,188650050
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Morpholinoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
4-Morpholinoaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >