Learn More
Greiner Bio-One Tubes immunologiques en PS de 4 ml
Use for determining hormone levels.
361.00€
Spécification
Matériau | Polystyrene |
---|---|
Type de produit | Immuno Tube |
À utiliser avec (application) | Determining hormone levels |
Longueur (métrique) | 55 mm |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Code produit | Marque | Surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10595921
|
Greiner Bio-One
112301 |
Low Adsorption | N/A | ||||||
Description
- Dia. x Height: 12 x 55mm
- Available with low, medium or high binding capacities
Spécification
Polystyrene | |
Determining hormone levels | |
12 mm |
Immuno Tube | |
55 mm | |
4 mL |