Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Description
Ces flacons de 4 ml (13 mm) de 15 x 45 mm sont fabriqués en verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe AB) ou transparent et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 13 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 15 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 4 ml |
| Afficher plus |