Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Code produit. 10342485
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10342485
Marque: Thermo Scientific™ C40152W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Ces flacons de 4 ml (13 mm) de 15 x 45 mm sont fabriqués en verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe AB) ou transparent et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
  • Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
  • Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
  • Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 4 ml
Nb par paquet 100
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 4 ml
Type de bouchon À vis
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Flacon à vis 13-425
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 4 ml