Learn More
4-méthylumbelliférone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthylumbelliférone est utilisée dans la détermination de l’acide nitrique et en tant qu’étalon pour la détermination fluorométrique de l’activité enzymatique. Elle est également utilisée dans la thérapie biliaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau froide. Soluble dans l’acide acétique, l’alcali et l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans l’eau chaude, le chloroforme et l’éther diéthylique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
La 4-méthylumbelliférone est utilisée dans la détermination de l’acide nitrique et en tant qu’étalon pour la détermination fluorométrique de l’activité enzymatique. Elle est également utilisée dans la thérapie biliaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau froide. Soluble dans l’acide acétique, l’alcali et l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans l’eau chaude, le chloroforme et l’éther diéthylique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylumbelliferone |
Point de fusion | 186°C to 191°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 142217 |
Merck Index | 14,4854 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol; Insoluble in cold water; Soluble in acetic acid,alkali and ammonium hydroxide; Slightly soluble in hot water,chloroform and diethyl ether. |
Poids de la formule | 176.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 4-Methylumbelliferone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 7-hydroxy-4-methyl-1-Benzopyran-2-one