Learn More
4-(Méthylthio)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
4-(Methylthio)phenol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénol 4-(méthylthio) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 9,59 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le phénol 4-(méthylthio) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 9,59 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Methylthio)phenol |
Point de fusion | 85°C to 87°C |
Point d’ébullition | 153°C to 156°C (20 mmHg) |
Odeur | Stench |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water 9.59g/ l. |
Poids de la formule | 140.21 |
Pourcentage de pureté | 98% |