Learn More
4’-méthylpropiophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
45.23€ - 184.92€
Identifiants chimiques
CAS | 5337-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.21 |
Numéro MDL | MFCD00009312 |
Clé InChI | PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone |
CID PubChem | 21429 |
ChEBI | CHEBI:59335 |
Nom IUPAC | 1-(4-méthylphényl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21673.22 |
100 g |
45.23€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21673.36 |
500 g |
184.92€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4′-méthylpropiophénone est un réactif chimique utilisé dans les réactions d’électrocarboxylation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
5337-93-9 | |
148.21 | |
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N | |
21429 | |
1-(4-méthylphényl)propan-1-one |
C10H12O | |
MFCD00009312 | |
4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone | |
CHEBI:59335 | |
CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
Spécification
4'-Methylpropiophenone | |
7°C | |
238°C to 239°C | |
C10H12O | |
MFCD00009312 | |
4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone | |
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthylphényl)propan-1-one | |
21429 | |
148.21 |
5337-93-9 | |
0.991 | |
108°C (226°F) | |
1.528 | |
2042137 | |
Soluble in chloroform and hexane. | |
CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 | |
148.21 | |
CHEBI:59335 | |
94% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-267-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante