Learn More
4-Acide méthylphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450753
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11450753
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13230.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 940-64-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 940-64-7
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00014365
Clé InChI SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
CID PubChem 70329
Nom IUPAC Acide2-(4 -méthylphénoxy)acétique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylphenoxyacetic acid
Point de fusion 137°C to 142°C
Quantité 50 g
Beilstein 2047591
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%