Learn More
4-méthylpentan-2-one, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10469370 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10469370
Marque: Fisher Chemical M/5078/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL 8938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 117.4°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 5 L
Poids de la formule 100.16g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylpentan-2-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.