Learn More
Chlorhydrate de 4-méthylhomopipérazine-4-aminobenzène monohydrate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10516914
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 913830-33-8
Formule moléculaire C12H24Cl3N3O
Poids moléculaire (g/mol) 332.694
Numéro MDL MFCD09025902
Clé InChI RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
CID PubChem 44119580
Nom IUPAC 4-(4-méthyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline;hydrate;trihydrochloride
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Yes
Quantité 250 mg
Poids de la formule 332.71
Pourcentage de pureté 90%