Learn More
4-méthylcyclohexanol, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass Bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylcyclohexanol |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -41.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9200g/mL |
Point d’ébullition | 171.0°C to 173.0°C |
Point d’éclair | 68°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.