Learn More
4-méthylcyclohexanol, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10296020
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-91-3
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
Clé InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11524
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcyclohexanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -41.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 173.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H10OH
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 14
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.