Learn More
Chlorure de 4-méthylbenzylsulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.00€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51419-59-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.68 |
Clé InChI | JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride |
CID PubChem | 2794648 |
Nom IUPAC | Chlorure de4-méthylphényl)méthanesulfonyl |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51419-59-1 | |
204.68 | |
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride | |
Chlorure de4-méthylphényl)méthanesulfonyl |
C8H9ClO2S | |
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N | |
2794648 | |
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl |
Spécification
4-Methylbenzylsulfonyl chloride | |
78.0°C to 82.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
C8H9ClO2S | |
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de4-méthylphényl)méthanesulfonyl | |
2794648 | |
97% |
51419-59-1 | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride | |
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl | |
204.68 | |
204.68 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.