Learn More
4-méthylbenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbenzotrifluoride |
| Densité | 1.144 |
| Point d’ébullition | 129°C |
| Point d’éclair | 27°C (80°F) |
| Indice de réfraction | 1.426 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1863596 |
| Poids de la formule | 160.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |