Learn More
Sulfate de 4-méthylaminophénol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylaminophenol sulfate |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Informations sur la décomposition | Decomposition Information: >260°C |
Point de fusion | 260.0°C |
Couleur | Beige à blanc ou gris |
Densité | 1.5770g/mL |
Résidus d’allumage | 0.15% max. |
Perte à la dessiccation | 0.3% max. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Methylaminophenol sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.