Learn More
4’-méthylacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10417710
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-00-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008751
Clé InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
CID PubChem 8500
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetophenone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0050g/mL
Point d’ébullition 226.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5350
Quantité 1 kg
Beilstein 07, 307
Gravité spécifique 1.005
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Methylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.