Learn More
4-Méthyl-3-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15434727
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-16-3
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.138
Numéro MDL MFCD09832294
Clé InChI YYUSFELHBJJWPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-trifluoromethyl phenol, 3-trifluoromethyl-p-cresol, 5-hydroxy-2-methylbenzotrifluoride, 5-hydroxy-2-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 20112122
Nom IUPAC 4-méthyl-3-(trifluorométhyl)phénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 45°C to 48°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 97%