Learn More
Chlorure de 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
100.80€ - 251.90€
Identifiants chimiques
CAS 892948-94-6
Formule moléculaire C9H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 247.69
Numéro MDL MFCD10700049
Clé InChI LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
CID PubChem 43811036
Nom IUPAC chlorure de 4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle
SMILES CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10512984
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC36103CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10515574
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC36103DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
892948-94-6
247.69
LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
43811036
CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
C9H10ClNO3S
MFCD10700049
4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
chlorure de 4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle
Spécification
4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
96.5
97%
MFCD10700049
LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
chlorure de 4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle
43811036
97%
892948-94-6
100.0
C9H10ClNO3S
4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
247.69
247.7
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger