Learn More
4-méthyl-2-penténal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5362-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
Numéro MDL | MFCD00800501 |
Clé InChI | RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N |
Synonyme | 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal |
CID PubChem | 5916154 |
Nom IUPAC | (E)-4-méthylpent-2-énal |
SMILES | CC(C)C=CC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10165510
|
Thermo Scientific Acros
298350250 |
25 mL | Flacon en verre |
120.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10005513
|
Thermo Scientific Acros
298351000 |
100 mL | Flacon en verre |
364.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5362-56-1 | |
98.14 | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
5916154 | |
CC(C)C=CC=O |
C6H10O | |
MFCD00800501 | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
(E)-4-méthylpent-2-énal |
Spécification
4-Methyl-2-pentenal | |
5362-56-1 | |
100.0 | |
0.8440g/mL | |
32°C | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(CH3)CH=CHCHO | |
MFCD00800501 | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-4-méthylpent-2-énal | |
5916154 | |
95% |
15mg KOH/g max. | |
94.0 | |
Incolore à jaune | |
70.0°C (75.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H10O | |
1.4360 to 1.4440 | |
0.844 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils | |
CC(C)C=CC=O | |
98.14 | |
98.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-348-5
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only