Learn More
4-méthyl-2-pentanone, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-pentanone |
Densité | 0.801g/mL at 25°C |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2COCH3 |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1245 |
Beilstein | 605399 |
Densité de vapeur | 3.5 (vs air) |
Poids de la formule | 100.16g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Methyl-2-pentanone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-methylpentan-2-one