Learn More
Acide 4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 69.50€
Identifiants chimiques
CAS 144059-86-9
Formule moléculaire C12H8F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.256
Numéro MDL MFCD00068105
Clé InChI DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
CID PubChem 2775663
Nom IUPAC acide 4-méthyle-2-[4-(trifluorométhyle)phényle]-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10643233
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SPB03027DA
1 g Flacon en verre ambré
12.55€
1g
10522473
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SPB03027EA
10 g Flacon en verre ambré
69.50€
10g
Identifiants chimiques
144059-86-9
287.256
DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
2775663
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
C12H8F3NO2S
MFCD00068105
4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
acide 4-méthyle-2-[4-(trifluorométhyle)phényle]-1,3-thiazole-5-carboxylique
Spécification
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
97.0
C12H8F3NO2S
4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
287.256
287.26
144059-86-9
97%
MFCD00068105
DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
acide 4-méthyle-2-[4-(trifluorométhyle)phényle]-1,3-thiazole-5-carboxylique
2775663
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
FDS
Documents
Documents
Certificates