Learn More
4-méthyl-1-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044262
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11357485
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05537.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7154-75-8 | C6H10 | 82.15 g/mol
4-Methyl-1-pentyne, is used as a polymer matrix together with synthesized NH2-MIL 53 metal organic framework (MOF) as a filler were used to fabricate a mixed matrix membrane (MMM). It is also used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthyl-1-pentyne est utilisée comme matrice polymère avec un MOF (cadre métallique-organique) NH2-MIL 53 synthétisé en tant que charge pour fabriquer une membrane à matrice mixte (MMM). Elle est également utilisée dans des réactions d’addition qui sont typiques dans les réactions d’alcynes telles que l’halogénation, l’hydrogénation, l’hydrohalogénation, l’hydratation, le clivage oxydatif, la formation de nitrile et l’acidité des alcynes terminaux. Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles dans la synthèse chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants à faible polarité.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-75-8
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00039857
Clé InChI OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
CID PubChem 138948
Nom IUPAC 4-méthylpent-1-yne
SMILES CC(C)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentyne
Densité 0.698
Point d’ébullition 61°C to 62°C
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Indice de réfraction 1.393
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731077
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-1-pentyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methyl-1-Pentyne