Learn More
4-méthyl-1-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11367485
4-méthyl-1-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367485
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11367485
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05537.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Methyl-1-pentyne, is used as a polymer matrix together with synthesized NH2-MIL 53 metal organic framework (MOF) as a filler were used to fabricate a mixed matrix membrane (MMM). It is also used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthyl-1-pentyne est utilisée comme matrice polymère avec un MOF (cadre métallique-organique) NH2-MIL 53 synthétisé en tant que charge pour fabriquer une membrane à matrice mixte (MMM). Elle est également utilisée dans des réactions d’addition qui sont typiques dans les réactions d’alcynes telles que l’halogénation, l’hydrogénation, l’hydrohalogénation, l’hydratation, le clivage oxydatif, la formation de nitrile et l’acidité des alcynes terminaux. Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles dans la synthèse chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants à faible polarité.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-75-8
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00039857
Clé InChI OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
CID PubChem 138948
Nom IUPAC 4-methylpent-1-yne
SMILES CC(C)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentyne
Densité 0.698
Point d’ébullition 61°C to 62°C
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Indice de réfraction 1.393
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731077
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
4-méthyl-1-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >