Learn More
Chlorure de 4-méthyl-1-naphthoyl, 98 %, Thermo Scientific™
25.70€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS 87700-67-2
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.653
Numéro MDL MFCD12025362
Clé InChI IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
CID PubChem 24887412
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle
SMILES CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432339
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15442339
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15452339
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64917.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
87700-67-2
204.653
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
24887412
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
C12H9ClO
MFCD12025362
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle
Spécification
4-Methyl-1-naphthoyl chloride
Jaune
MFCD12025362
3247818
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle
24887412
98%
87700-67-2
C12H9ClO
UN3261
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
204.653
204.65
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, ACIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante