Learn More
4-méthoxyphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition. Along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles. In a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-éthynylanisole a été utilisé dans la synthèse des 1,2-dihydrophosphinines photoluminescentes par cycloaddition [4 + 2]. Avec un acide arylboronique et de l’azoture de sodium dans une synthèse à trois composants catalysée par le cuivre de 1,2,4-triazoles trisubstituées. Dans une étude sur l’hydroamination catalysée par l’or (III) d’alcynes conduisant à des N-vinylindoles3.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétone, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le 4-éthynylanisole a été utilisé dans la synthèse des 1,2-dihydrophosphinines photoluminescentes par cycloaddition [4 + 2]. Avec un acide arylboronique et de l’azoture de sodium dans une synthèse à trois composants catalysée par le cuivre de 1,2,4-triazoles trisubstituées. Dans une étude sur l’hydroamination catalysée par l’or (III) d’alcynes conduisant à des N-vinylindoles3.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétone, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyphenylacetylene |
Point de fusion | 27°C to 29°C |
Densité | 1.019 |
Point d’ébullition | 87°C to 91°C (11 mmHg) |
Point d’éclair | 82°C (180°F) |
Indice de réfraction | 1.563 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol. |
Poids de la formule | 132.16 |
Pourcentage de pureté | 99% |