Learn More
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15234624
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-76-5, 123-31-9
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002332
Clé InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
CID PubChem 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nom IUPAC 4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenol
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 57.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 25 kg
Beilstein 06,843
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viscosité 8.5 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.