Learn More
4-méthoxybenzylchlorure, 98 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15264694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15264694
Marque: Thermo Scientific Acros 294171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-94-2, 584-08-7
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00000915
Clé InChI MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
CID PubChem 69993
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylchloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Quantité 100 g
Numéro UN 3265
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: slowly decomposes
Stabilisateur 1% K2CO3
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized