Learn More
Carbazate de 4-méthoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310104
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It finds its application in the derived azide in N-protection and as a starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans l’azoture dérivé dans la protection N et comme matériau de départ pour l’azoture utilisé pour introduire la protection PMZ-amino amovible dans des conditions hydrolytiques douces.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18912-37-3
Formule moléculaire C9H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.206
Numéro MDL MFCD00042817
Clé InChI JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl carbazate, p-methoxybenzyl carbazate, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl methyl ester, 4-methoxyphenyl methyl oxycarbohydrazide, 4-methoxyphenyl methoxycarbohydrazide, carbazic acid, p-methoxybenzyl ester, acmc-20amf6, carbazic acid 4-methoxybenzyl ester, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate #
CID PubChem 87847
Nom IUPAC N-aminocarbamate de (4-méthoxyphenyl)méthyle
SMILES COC1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl carbazate
Point de fusion 75°C to 77°C
Quantité 1 g
Beilstein 2052164
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.21
Pourcentage de pureté 97%