Learn More
Alcool 4-méthoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413017
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-méthoxybenzylique est utilisé dans la préparation des semi-conducteurs, des nanofeuilles et des nanocristaux. Est également utilisé comme réactif dans diverses réactions chimiques organiques telles que la synthèse de quinoléines. Il est utilisé comme parfum et arôme. Il est utilisé pour étudier l’oxydation photocatalytique de l’alcool 4-méthoxybenzyle en p-anisaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-13-5
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00004653
Clé InChI MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
CID PubChem 7738
ChEBI CHEBI:86918
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl alcohol
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 500 g
Beilstein 636654
Merck Index 14,604
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methoxybenzyl alcohol