Learn More
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium a été utilisé dans la préparation des β-énaminones azoïques cycliques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau
Remarques
Stocker à -20°C. Sensible à la lumière.
Le 4-tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium a été utilisé dans la préparation des β-énaminones azoïques cycliques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau
Remarques
Stocker à -20°C. Sensible à la lumière.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 142°C to 144°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Informations sur la solubilité | Decompose in water |
Nom IUPAC | 4-Méthoxybenzènediazonium ; tétrafluoroborate |
Poids de la formule | 221.95 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Nom du produit
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu