Learn More
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15432188
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432188
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15432188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55827.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium a été utilisé dans la préparation des β-énaminones azoïques cycliques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau
Remarques
Stocker à -20°C. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-64-3
Formule moléculaire C7H7BF4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 221.95
Numéro MDL MFCD00011897
Clé InChI CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonyme 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Decompose in water
Nom IUPAC 4-Méthoxybenzènediazonium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 221.95
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP01K051 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberH55827.03,H55827.14,H55827.06
Numéro de lotU29J016 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog NumberH55827.03,H55827.14,H55827.06
Numéro de lotR01D045 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2022 Catalog NumberH55827.03,H55827.14,H55827.06
Numéro de lotU29F025 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH55827.03,H55827.14,H55827.06
Numéro de lot5007F08Q Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH55827.03,H55827.14,H55827.06
Nom du produit
4-Tétrafluoroborate de méthoxybenzènediazonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >