Learn More
4-méthoxy-N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15472128
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 702-24-9
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD04115407
Clé InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
CID PubChem 485407
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 97%