missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-méthoxy-N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15462128
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 702-24-9
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD04115407
Clé InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
CID PubChem 485407
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'