Learn More
4-méthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7039719
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15455298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59096.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331440-04-1
Formule moléculaire C16H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 271.316
Numéro MDL MFCD00752486
Clé InChI OCHBASPTHVVGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-2-methoxybenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methoxyphenyl methyl benzamide, cambridge id 5337527, n-2-methoxybenzyl-4-methoxybenzamide, 4-methoxyphenyl-n-2-methoxyphenyl methyl carboxamide
CID PubChem 796001
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]benzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-(2-methoxybenzyl)benzamide
Quantité 250 mg
Beilstein 23598862
Poids de la formule 271.32
Pourcentage de pureté 97%