Learn More
4-Méthoxy-4-méthyl-2-pentanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464527
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-70-0
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00043932
Clé InChI KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, pentoxone, pent-oxone solvent, 2-pentanone, 4-methoxy-4-methyl, 4-methyl-4-methoxy-2-pentanone, me 6 k, ccris 4840, acmc-1bwvk, dsstox_cid_5557, dsstox_rid_77828
CID PubChem 7884
Nom IUPAC 4-méthoxy-4-méthylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Densité 0.91
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Numéro UN UN2293
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%