Learn More
4-Méthoxy-1-butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-Methoxy-1-butanol is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents. 4-Methoxy-1-butanol is used with n-butyl acetate to improve dissolving power, drying time, and flow.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Méthoxy-1-butanol est utilisé comme produit chimique, intermédiaire pharmaceutique, réactif. Le 4-méthoxy-1-butanol est utilisé avec de l’acétate de n-butyle pour améliorer la puissance de dissolution, le temps de séchage et le débit.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 4-Méthoxy-1-butanol est utilisé comme produit chimique, intermédiaire pharmaceutique, réactif. Le 4-méthoxy-1-butanol est utilisé avec de l’acétate de n-butyle pour améliorer la puissance de dissolution, le temps de séchage et le débit.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-1-butanol |
Densité | 0.93 |
Point d’ébullition | 66°C (7 mmHg) |
Point d’éclair | 73°C (163°F) |
Odeur | Mild |
Formule linéaire | CH3O(CH2)4OH |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 104.15 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |