Learn More
4ʼ-méthoxy(1,1ʼ-biphényl)-4-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10219502
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 202752-04-3
Formule moléculaire C13H11ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 282.74
Numéro MDL MFCD01631917
Clé InChI AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
CID PubChem 2794750
Nom IUPAC 4-(4 -méthoxyphényl)chlorure de benzènesulfonyle
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4';-Methoxy[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 282.75
Pourcentage de pureté 97%