Learn More
4-isopropylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216090
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-88-7
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007900
Clé InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
CID PubChem 7464
ChEBI CHEBI:43405
Nom IUPAC 4-propane-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63°C
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9890g/mL
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5420 to 1.544
Quantité 50 g
Beilstein 12, 1147
Merck Index 15, 2610
Gravité spécifique 0.989
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.