Learn More
4-iodopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
42.11€ - 173.87€
Identifiants chimiques
CAS 15854-87-2
Formule moléculaire C5H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 205.00
Numéro MDL MFCD02093937
Clé InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
CID PubChem 609492
Nom IUPAC 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10238943
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
391290010
1 g Flacon en verre
42.11€
1g
10550554
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
391290050
5 g Flacon en verre
173.87€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15854-87-2
205.00
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
609492
IC1=CC=NC=C1
C5H4IN
MFCD02093937
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
4-iodopyridine
Spécification
4-Iodopyridine
95.0
92.0°C to 96.0°C
Authentique
C5H4IN
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridine
609492
96%
15854-87-2
100.0
Marron à marron-vert
95% min. (GC)
MFCD02093937
Solubility in water: slightly soluble
IC1=CC=NC=C1
205.00
204.99
Cristaux ou poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un méd
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
Identifiant produit
  • 4-Iodopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.