Learn More
4-(iodométhyl)tétrahydro2- h-pyrane 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10686433
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 101691-94-5
Formule moléculaire C6H11IO
Poids moléculaire (g/mol) 226.057
Clé InChI MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
CID PubChem 2795507
Nom IUPAC 4-(iodométhyl)oxane
SMILES C1COCCC1CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.05
Pourcentage de pureté 97%