Learn More
4-iodobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10106303
4-iodobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10106303
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10106303
Marque: Thermo Scientific Acros 390390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobutyronitrile
CAS 6727-73-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.8260g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H6IN
Formule linéaire I(CH2)3CN
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5370
Numéro MDL MFCD00039501
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.826
Synonyme butanenitrile, 4-iodo, g-iodobutyronitrile, 4-iodobutyronitrile
Clé InChI CWINCVBWHUGBEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC#N)CI
Nom IUPAC 4-iodobutanénitrile
Poids moléculaire (g/mol) 195
CID PubChem 285648
Poids de la formule 195
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0412283 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number390390010
Numéro de lotA0409168 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number390390010
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodobutyronitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-iodobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >