Learn More
4’-iodoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 381.90€
Identifiants chimiques
CAS | 13329-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7IO |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.047 |
Numéro MDL | MFCD00045320 |
Clé InChI | JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone |
CID PubChem | 72869 |
Nom IUPAC | 1-(4-iodophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11492818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16794.06 |
5 g |
34.57€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16794.14 |
25 g |
114.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16794.22 |
100 g |
381.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsSynthèse d’agents anticancéreux potentiels à base de quinoléine. Substrat pour les réactions de couplage catalysées par le palladium
Solubilité
Facilement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
13329-40-3 | |
246.047 | |
JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N | |
72869 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I |
C8H7IO | |
MFCD00045320 | |
4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone | |
1-(4-iodophényl)éthanone |
Spécification
4'-Iodoacetophenone | |
82°C to 84°C | |
MFCD00045320 | |
Light sensitive | |
Easily soluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I | |
246.047 | |
246.05 |
13329-40-3 | |
C8H7IO | |
1857412 | |
4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone | |
JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-iodophényl)éthanone | |
72869 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-372-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only