Learn More
4-Iodo-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Iodo-2 -(trifluorométhyl)benzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 4-Iodo-2 -(trifluorométhyl)benzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
Point de fusion | 50°C to 55°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3439 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 297.02 |
Pourcentage de pureté | 97% |