Learn More
4-iodo-2,6-diméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 248.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |