Learn More
4-Hydroxypipéridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
88.74€ - 844.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5382-16-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.15 |
Numéro MDL | MFCD00005999 |
Clé InChI | HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine |
CID PubChem | 79341 |
Nom IUPAC | Pipéridine-4-ol |
SMILES | C1CNCCC1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10130392
|
Thermo Scientific Acros
366510250 |
25 g |
88.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10619092
|
Thermo Scientific Acros
366511000 |
100 g |
245.22€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11906331
|
Thermo Scientific Acros
366515000 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5382-16-1 | |
101.15 | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
79341 | |
C1CNCCC1O |
C5H11NO | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
Pipéridine-4-ol |
Spécification
4-Hydroxypiperidine | |
5382-16-1 | |
100.0 | |
108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg) | |
99% min. (GC) | |
C5H11NO | |
21,I,188 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1CNCCC1O | |
101.15 | |
101.15 |
99+% | |
99.0 | |
85.0°C to 90.0°C | |
107°C | |
Flacon en verre | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
Pipéridine-4-ol | |
79341 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-373-1
- 4-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.