Learn More
acide 4-hydroxyphénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439773
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439773
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12940.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1878-84-8 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-84-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00014362
Clé InChI PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenoxyacetic acid, 4-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy acetic acid, 4-hydroxypheoxyacetate, acetic acid, 4-hydroxyphenoxy, 4-hydroxy-phenoxy-acetic acid, p-hydroxyphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy, acetic acid, p-hydroxyphenoxy, 4-carboxymethoxy phenol
CID PubChem 15881
ChEBI CHEBI:1881
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxyphénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1O)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenoxyacetic acid
Point de fusion 153°C to 158°C
Quantité 25 g
Beilstein 1952779
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98%