Learn More
4-hydroxycoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021876
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1076-38-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006856
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
54682930
CHEBI:40070
4-hydroxychromen-2-one
OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
1076-38-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006856
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
54682930
CHEBI:40070
4-hydroxychromen-2-one
OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
4-Hydroxycoumarin is involved in annulation reactions, due to the relatively high acidity of the C-H bond at the 3-position: a three-component reaction with isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates affords annulated 4H-pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxycoumarine est impliquée dans des réactions d’annulation, en raison de l’acidité relativement élevée de la liaison C-H en position 3 : une réaction à trois composants avec les isocyanures et les dicarboxylates d’acétylène dialkyle conduit à l’annulation des 4H-pyranes.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le formamide diméthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycoumarin
Point de fusion ∼213°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 129768
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥98%