Learn More
4-Hydroxy-N-méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.50€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS 106-52-5
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Numéro MDL MFCD00006500
Clé InChI BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
CID PubChem 66048
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10051010
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
121510050
5 g Flacon en verre
23.50€
5g
10687462
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
121511000
100 g Flacon en verre
45.53€
100g
10010990
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
121515000
500 g Flacon en verre
201.00€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
106-52-5
115.17
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
66048
CN1CCC(CC1)O
C6H13NO
MFCD00006500
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
1-méthylpipéridine-4-ol
Spécification
4-Hydroxy-N-methylpiperidine
106-52-5
100.0
Brun à incolore
87°C
97.5% min. (GC)
1.4760 to 1.479
21, I, 188
Solubility in water: miscible with water
CN1CCC(CC1)O
115.17
115.17
Liquide après fusion
98%
97.5
29°C to 31°C
200°C
Authentique
C6H13NO
MFCD00006500
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
1-méthylpipéridine-4-ol
66048
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-406-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.