Learn More
4-hydroxy-6-méthylcoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10169122
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13252-83-0
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Numéro MDL MFCD00085738
Clé InChI CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
CID PubChem 54686349
Nom IUPAC 4-hydroxy-6-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 261.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre